Cyanine 3-NHS ester chloride ≥90% [equivalent to Cy3® NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
141
AATB141EA 146 EUR InStock
AATB141
Cyanine 3-NHS ester chloride ≥90% [equivalent to Cy3® NHS ester]
Cyanine 3-NHS ester chloride
A variety of cyanine 3 (Cy3®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₃₄H₄₀ClN₃O₄
Numéro CAS: 146368-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité