iFluor® 605 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1420
AATB1420EA 309 EUR InStock
AATB1420
iFluor® 605 succinimidyl ester
iFluor® 605 succinimidyl ester
iFluor® 605 succinimidyl ester is the most convenient reactive form of iFluor® 605 dyes that can be readily used for labeling proteins such as antibodies.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité