iFluor® 605 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1421
AATB1421EA 309 EUR InStock
AATB1421
iFluor® 605 maleimide
iFluor® 605 maleimide
iFluor® 605 maleimide selectively reacts with thiol group of a biomolecule.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité