Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eu succinimidyl ester, trFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

1433
AATB1433EA 769 EUR InStock
AATB1433
Eu succinimidyl ester, trFluor™ sonde fluorescente
Eu succinimidyl ester
Many biological compounds present in cells, serum or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.

  • No crosslinking
  • High stability and selectivity
  • Insensitive to fluorescence quenching
  • High emission yield


MW: 1705,66 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb594ee9a34742677cd0755a8144e9a6c10685d&vid=1586f7db6049178fec2a0b8269f92799eb182c64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité