Eu Acceptor XL665, trFluor™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1440
AATB1440EA 260 EUR InStock
AATB1440
Eu Acceptor XL665, trFluor™
Eu Acceptor XL665
trFluor™ Eu Acceptor XL665 is an excellent replacement for the commonly used D2 acceptor in labeling antibodies or antigens for bioconjugates paired with europium (Eu)-labeled probes in TR-FRET assays.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité