Cyanine 3.5 maleimide ≥90% [equivalent to Cy3.5® Maleimide]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
149
AATB149EA 460 EUR InStock
AATB149
Cyanine 3.5 maleimide ≥90% [equivalent to Cy3.5® Maleimide]
Cyanine 3.5 maleimide
A variety of cyanine 3.5 (Cy3.5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité