Cyanine 5 monoacid ≥95% [equivalent to Cy5® acid]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Cy5 acid, 2-(5-(1-(5-Carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulphoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium-5-sulphonate
150
AATB150EA 307 EUR InStock
AATB150
Cyanine 5 monoacid ≥95% [equivalent to Cy5® acid]
Cyanine 5 monoacid
A variety of cyanine 5 (Cy5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₃₃H₄₀N₂O₈S₂
MW: 656,809 g/mol
Numéro MDL: MFCD29477740
Numéro CAS: 146368-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité