Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

647 succinimidyl ester, zFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

1500
AATB1500EA 383 EUR InStock
AATB1500
647 succinimidyl ester, zFluor™ sonde fluorescente
647 succinimidyl ester
Our zFluor™ serial dyes are developed to have the possibly highest photostability at a given wavelength compared to the other similar wavelength dyes on the market.

  • High photostability
  • Excellent thermal stability
  • Bright signal
  • pH independence


MW: 853,04 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité