3-Cyano-7-éthoxycoumarine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
15001
AATB15001EA 115 EUR InStock
AATB15001
3-Cyano-7-éthoxycoumarine ≥95%
3-Cyano-7-éthoxycoumarine
This fluorogenic coumarin ether is widely used for monitoring P450 activities in cell extracts and solutions.
Formule: C₁₂H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00467359
Numéro CAS: 117620-77-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité