Resorufin benzyl ether ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
15020
AATB15020EA 120 EUR InStock
AATB15020
Resorufin benzyl ether ≥90%
Resorufin benzyl ether
This fluorogenic resorufin ether is widely used for monitoring P450 activities in cell extracts and solutions.
Formule: C₁₉H₁₃NO₃
MW: 303,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171613
Numéro CAS: 87687-02-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité