7-Ethoxyresorufin ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
15023
AATB15023EA 115 EUR InStock
AATB15023
7-Ethoxyresorufin ≥95%
7-Ethoxyresorufin
This fluorogenic resorufin ether is widely used for monitoring P450 activities in cell extracts and solutions.
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00037661
Numéro CAS: 5725-91-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité