Pentoxyresorufin ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
15025
AATB15025EA 115 EUR InStock
AATB15025
Pentoxyresorufin ≥95%
Pentoxyresorufin
This fluorogenic resorufin ether is widely used for monitoring P450 activities in cell extracts and solutions.
Formule: C₁₇H₁₇NO₃
Numéro CAS: 87687-03-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité