Cyanine 5 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy5® NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: 2-(5-(1-(6-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-6-oxohexyl)-3,3-dimethyl-5-sulphoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium-5-sulphonate, CY5-SE, Cy5 NHS ester
151
AATB151EA 152 EUR InStock
AATB151
Cyanine 5 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy5® NHS ester]
Cyanine 5 monosuccinimidyl ester
A variety of cyanine 5 ( Cy5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₃₇H₄₃N₃O₁₀S₂
MW: 753,8814 g/mol
Numéro MDL: MFCD29472578
Numéro CAS: 146368-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité