Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

633 succinimidyl ester, zFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

1510
AATB1510EA 383 EUR InStock
AATB1510
633 succinimidyl ester, zFluor™ sonde fluorescente
633 succinimidyl ester
This zFluor™ serial dyes are developed to have the possibly highest photostability at a given wavelength compared to the other similar wavelength dyes.

  • High photostability
  • Excellent thermal stability
  • Bright signal
  • pH independence


MW: 1163,33 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a9d4b586ca87bfd291081aac3cf4f70bec5a30&vid=d681d0076a1351ff1053b1f831457a8bc8cb705c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité