Cyanine 5 maleimide ≥90% [equivalent to Cy5® maleimide]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
152
AATB152EA 307 EUR InStock
AATB152
Cyanine 5 maleimide ≥90% [equivalent to Cy5® maleimide]
Cyanine 5 maleimide
A variety of cyanine 5 ( Cy5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité