2',7'-Dichlorofluorescin diacetate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
15204
AATB15204EA 115 EUR InStock
AATB15204
2',7'-Dichlorofluorescin diacetate ≥95%
2',7'-Dichlorofluorescin diacetate
DCFH-DA, 2',7'-Dichlorodihydrofluorescein diacetate (also called 2',7'-dichlorofluorescin diacetate), is hydrolyzed by cellular esterases to 2',7'-dichlorodihydrofluorescein (also called 2',7'-dichlorofluorescin) and is then oxidized to 2',7'-dichlorofluorescein primarily by H2O2.
Formule: C₂₄H₁₆Cl₂O₇
Numéro MDL: MFCD00128955
Numéro CAS: 4091-99-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité