1,2-Diamino-9,10-anthraquinone ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
15220
AATB15220EA 146 EUR InStock
AATB15220
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone ≥95%
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
The role of nitric oxide (NO) as a putative mediator of neuronal death can be understood best if NO is detected directly.
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001219
Numéro CAS: 1758-68-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité