2,3-Naphtalènediamine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
15221
AATB15221EA 115 EUR InStock
AATB15221
2,3-Naphtalènediamine ≥95%
2,3-Naphtalènediamine
The role of nitric oxide (NO) as a putative mediator of neuronal death can be understood best if NO is detected directly.
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Numéro MDL: MFCD00004116
Numéro CAS: 771-97-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité