MCLA
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
15250
AATB15250EA 152 EUR InStock
AATB15250
MCLA
MCLA
MCLA has been used to assess superoxide formation in a variety of conditions, including neutrophil and macrophage activation, cultured cells and vascular tissue.
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂
MW: 291,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144728
Numéro CAS: 128322-44-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité