Amplite® Fluorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
15263
AATB15263EA 516 EUR InStock
AATB15263
Amplite® Fluorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+) are two important cofactors found in cells.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité