Résazurine sel de sodium ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
15700
AATB15700EA 120 EUR InStock
AATB15700
Résazurine sel de sodium ≥90%
Résazurine sel de sodium
Resazurin is a non-toxic, water-soluble and redox-sensitive dye that changes from its blue/non-fluorescent state to pink/highly-fluorescent upon reduction to resorufin by many biological processes.
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité