Cell Meter™ Intracellular Colorimetric Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
15991
AATB15991EA 614 EUR InStock
AATB15991
Cell Meter™ Intracellular Colorimetric Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
Tests Tests cellulaires
Lipid peroxidation is characterised by the oxidative degradation of unsaturated fatty acids, phospholipids, glycolipids, cholesterol esters and cholesterol.
  • MDA-specific
  • Robust protocol
  • No high temperatures required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité