ROS Brite™ 700 Optimized for in Vivo Imaging
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
16004
AATB16004EA 295 EUR InStock
AATB16004
ROS Brite™ 700 Optimized for in Vivo Imaging
ROS Brite™
Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive molecules containing oxygen.
  • Water soluble
  • Cell impermeant
  • Bright nir signal
  • Useful for in vivo imaging
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité