MitoROS Brite™ NIR 780 [Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16049
AATB16049EA 386 EUR InStock
AATB16049
MitoROS Brite™ NIR 780 [Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria]
MitoROS Brite™ NIR 780
MitoROS Brite™ NIR 780 is a superoxide-sensitive fluorescent probe specifically designed for targeting mitochondria in live cells.
  • Stable for 12 months
Mitochondrial reactive oxygen species (mtROS or mROS) are generated within mitochondria, primarily during oxidative phosphorylation at the electron transport chain (ETC) on the inner mitochondrial membrane.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité