MitoROS™ 580 Kit for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16052
AATB16052EA 295 EUR InStock
AATB16052
MitoROS™ 580 Kit for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Oxidation of MitoROS™ 580 by superoxide generates red fluorescence.
  • Optimized for mitochondria
  • Live cell reagent
MitoROS™ 580 reagent permeates live cells where it selectively targets mitochondria. It is rapidly oxidized by superoxide. It is less likely to be oxidized by other reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS). The oxidized product is highly fluorescent in cells.
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité