Cyanine 7 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy7® NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
161
AATB161EA 152 EUR InStock
AATB161
Cyanine 7 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy7® NHS ester]
Cyanine 7 monosuccinimidyl ester
A variety of cyanine 7 (Cy7®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₃₉H₄₅N₃O₁₀S₂
MW: 779,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD28968779
Numéro CAS: 477908-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité