mFluor™ Violet 530 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1617
AATB1617EA 420 EUR InStock
AATB1617
mFluor™ Violet 530 maleimide
mFluor™ Violet 530 maleimide
mFluor™ Violet 530 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~405 nm and ~530 nm respectively.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité