DAF-2 pour la détection d'oxyde nitrique
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
16290
AATB16290EA 439 EUR InStock
AATB16290
DAF-2 pour la détection d'oxyde nitrique
DAF-2
The weakly fluorescent DAF-2 is a sensitive fluorogenic indicator commonly used for detecting nitric oxide (NO).
  • Sensitive NO detection
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₅
MW: 364,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD01866182
Numéro CAS: 205391-01-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd4fd7fff95bd52e7c1e414856d02702d141dea5&vid=6e26b1c7f984870793c18e075c2ee6c3e4908c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité