Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DAF-FM pour la détection d'oxyde nitrique

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

16296
AATB16296EA 422 EUR InStock
AATB16296
DAF-FM pour la détection d'oxyde nitrique
DAF-FM
DAF-2 is the original compound and is widely used for detecting nitric oxide (NO) in cells.

  • Sensitive NO detection


Formule: C₂₁H₁₄F₂N₂O₅
Numéro CAS: 254109-20-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0a00f8f5466cf7560e64b6557300af9c502fd&vid=d0cf048aeac255ab398541ec617c5426bd7ee33f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité