Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *Orange Fluorescence Optimised for Microplate Reader*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16350
AATB16350EA 537 EUR InStock
AATB16350
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *Orange Fluorescence Optimised for Microplate Reader*
Tests Tests cellulaires
Nitric oxide (NO) is an important biological regulator involved in numbers of physiological and pathological processes.
  • High sensitivity
  • Bright fluorescence
  • Suitable for live cell imaging
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité