Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16395
AATB16395EA 230 EUR InStock
AATB16395
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
XFD350 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 350 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Affinity-purified
  • Bright signal
  • Cross-adsorbed
Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité