Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
16398
AATB16398EA 230 EUR InStock
AATB16398
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
XFD488 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).

  • Affinity-purified
  • Bright signal
  • Cross-adsorbed

Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité