mFluor™ UV520 SE
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1643
AATB1643EA 412 EUR InStock
AATB1643
mFluor™ UV520 SE
mFluor™ UV520 SE
mFluor™ UV 520 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~350 nm and ~520 nm respectively.
  • Stable for 12 months
mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité