mFluor™ UV610 SE
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1649
AATB1649EA 429 EUR InStock
AATB1649
mFluor™ UV610 SE
mFluor™ UV610 SE
mFluor™ UV 610 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~350 nm and ~610 nm respectively.
  • Stable for 12 months
mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité