Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (iFluor® 488)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
16608
AATB16608EA 115 EUR InStock
AATB16608
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (iFluor® 488)
Anticorps
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimised for labeling proteins, in particular, antibodies.

  • Bright signal
  • Increased photostability
  • Minimal quenching on proteins

Attention: For research use only.

Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: iFluor® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité