Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

HRP-Labeled Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (1 mg)

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16728
AATB16728EA 221 EUR InStock
AATB16728
HRP-Labeled Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (1 mg)
Anticorps
The enzyme labels can be visualized by means of enzyme histochemical methods via chromogenic (producing colour) reactions, or via fluorogenic (producing fluorescence) reactions.

  • Very widely used
  • High activity
  • Compatible with all major platforms
  • Multiple applications

Attention: For research use only.

Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité