Cyanine 7.5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy7.5® NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Cy7.5 NHS ester
168
AATB168EA 153 EUR InStock
AATB168
Cyanine 7.5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy7.5® NHS ester]
Cyanine 7.5 monosuccinimidyl ester
Cy7.5 dyes undergo comprehensive quality control testing to ensure high levels of chromophore and reactive dye content.
  • Stable for 12 months
Various cyanine dyes have been extensively used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analyses.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité