Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Cy3®)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16854
AATB16854EA 221 EUR InStock
AATB16854
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Cy3®)
Anticorps
AAT Bioquest's anti-mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterised specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target.
  • Affinity-purified
  • Bright signal
Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité