Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Cy3®)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
16870
AATB16870EA 230 EUR InStock
AATB16870
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Cy3®)
Anticorps
AAT Bioquest's anti-rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterised specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target.

  • Affinity-purified
  • Bright signal

Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité