Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), Alexa Fluor® 350
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16890
AATB16890EA 221 EUR InStock
AATB16890
Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), Alexa Fluor® 350
Protéines et Peptides
XFD350 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 350 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Extremely high biotin-binding affinity
  • High quality conjugate
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité