mFluor™ Violet 450 azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1690
AATB1690EA 429 EUR InStock
AATB1690
mFluor™ Violet 450 azide
mFluor™ Violet 450 azide
mFluor™ Violet 450 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~405 nm and ~450 nm respectively.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité