Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), Texas Red®
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16911
AATB16911EA 221 EUR InStock
AATB16911
Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), Texas Red®
Protéines et Peptides
Streptavidin conjugates are widely used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids and other molecules since streptavidin has a very high binding affinity for biotin.
  • Extremely high biotin-binding affinity
  • High quality conjugate
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité