Native Streptavidin (from Streptomyces avidinii), HRP (Horseradish Peroxidase)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16920
AATB16920EA 143 EUR InStock
AATB16920
Native Streptavidin (from Streptomyces avidinii), HRP (Horseradish Peroxidase)
Protéines et Peptides
Streptavidin conjugates are widely used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids and other molecules since streptavidin has a very high binding affinity for biotin.
  • Extremely useful conjugate
  • Multiple applications
  • In-house quality control
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité