Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), mFluor™ Violet 510
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16931
AATB16931EA 146 EUR InStock
AATB16931
Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), mFluor™ Violet 510
Protéines et Peptides
Streptavidin conjugates are widely used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids and other molecules since streptavidin has a very high binding affinity for biotin.
  • Optimized for flow cytometry
  • Useful for assay development
  • High affinity
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité