Native Streptavidin (from Streptomyces avidinii), iFluor® 568
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
16960
AATB16960EA 115 EUR InStock
AATB16960
Native Streptavidin (from Streptomyces avidinii), iFluor® 568
Protéines et Peptides
Streptavidin conjugates are widely used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids and other molecules since streptavidin has a very high binding affinity for biotin.
  • Bright signal
  • More photostable fluorescence
  • Improved proprietary fluorescent label
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité