TF1-dUTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17006
AATB17006EA 460 EUR InStock
AATB17006
TF1-dUTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
TF1-dUTP
The dye-modified deoxyuridine 5'-triphosphates (such as aminoallyl-dUTP) can be used to produce dye-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
  • Useful for fish probe development
  • Well-cited
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
MW: 1000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité