XFD488 azide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1701
AATB1701EA 442 EUR InStock
AATB1701
XFD488 azide sonde fluorescente
XFD488 azide
The fluorescent dye azides react with alkynes via a copper-catalyzed click reaction (CuAAC).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité