Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet 450-dUTP 1 mM in TRIS buffer, mFluor™ (pH 7.5)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

17011
AATB17011EA 460 EUR InStock
AATB17011
Violet 450-dUTP 1 mM in TRIS buffer, mFluor™ (pH 7.5)
Violet 450-dUTP
The dye-modified deoxyuridine 5'-triphosphates (such as aminoallyl-dUTP) can be used to produce dye-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.

  • Useful for fish probe development
  • Well-cited
  • Multiple applications

Attention: For research use only.


MW: 1000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité