Digoxigenin-11-dUTP 1 mM pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17012
AATB17012EA 230 EUR InStock
AATB17012
Digoxigenin-11-dUTP 1 mM pour la PCR
Digoxigenin-11-dUTP
Digoxigenin-11-dUTP can be enzymatically incorporated into DNA/cDNA as substitute for its natural counterpart dTTP.
  • Limited DIG interference
  • High quality
Numéro CAS: 129030-36-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1f0cdc5162010d478efc4a2fdfb2a4e1c3c3d5&vid=714a02683f179f9416f60adc4688369dd1e562cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité