Biotin-11-dUTP 1 mM in TRIS buffer ≥95% (pH 7.5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17016
AATB17016EA 146 EUR InStock
AATB17016
Biotin-11-dUTP 1 mM in TRIS buffer ≥95% (pH 7.5)
Biotin-11-dUTP
The biotin-modified deoxyuridine 5'-triphosphates are widely used for a variety of non-radioactive DNA labeling reactions including nick translation, random prime labeling, cDNA labeling and 3'-end labeling.
Formule: C₂₈H₄₅N₆O₁₇P₃S
Numéro CAS: 86303-25-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité